Documenti fondamentali
305839
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminoacrolein
90%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
969389
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
270-273 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
Stringa SMILE
CN(C)\C=C\C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6(2)4-3-5-7/h3-5H,1-2H3/b4-3+
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Dimethylaminoacrolein was used in synthesis of:
  • benzochlorins, benzoisobacteriochlorins and benzobacteriochlorins
  • styryl-substituted Z/E-chlorin derivatives with chlorophyll-a skeleton
  • Y shaped cyanines having dimethylamino end groups
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient new syntheses of benzochlorins, benzoisobacteriochlorins, and benzobacteriochlorins.
Graca M, et al.
Tetrahedron Letters, 31(10), 1365-1368 (1990)
Triple-branched cyanine dyes.
Dale J and Eriksen OI.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 42(4), 242-246 (1988)
Synthesis of Styryl-substituted Z/E-Chlorin Derivatives with Chlorophyll-a Skeleton
Wang J-J, et al.
Chin. J. Chem., 24(7), 933-938 (2006)