301493
2,4-Dimethylaniline
98%
Sinonimo/i:
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.16 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
−14.3 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?