Documenti fondamentali
294764
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilane
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.28
Beilstein:
2231162
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
81-83 °C (lit.)
Densità
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Raffaele Nicastro et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(7), 1615-1625 (2015-04-07)
The metabolism of proliferating cells shows common features even in evolutionary distant organisms such as mammals and yeasts, for example the requirement for anabolic processes under tight control of signaling pathways. Analysis of the rewiring of metabolism, which occurs following