Documenti
28684
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Beilstein:
3198993
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (T)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
SUSAGCZZQKACKE-QWWZWVQMSA-N
Descrizione generale
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)