286508
Palmitic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Hexadecanoic anhydride
Saggio
97%
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
QWZBEFCPZJWDKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)