283738
Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Sinonimo/i:
Dipotassium aquapentachlororuthenate(III)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
26-30% Ru (gravimetric)
tecniche
H-NMR: suitable
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.2K.H2O.Ru/h5*1H;;;1H2;/q;;;;;2*+1;;+3/p-5
SRVGBBZEPHUDFZ-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?