279811
Bis(cyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
Sinonimo/i:
Cobaltocenium hexafluorophosphate
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Co+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.Co.F6P/c2*1-2-4-5-3-1;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H;;/q;;+1;-1
IASMSXQWVNBFOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Cocatalyst for Heck reaction of aryl iodides with alkenes using palladium as catalyst in water
- Reactant for modification of organometallic electrodes surfaces through cathodic reduction
- Reactant in synthesis and solution self-assembly of side-chain cobaltocenium-containing block copolymers
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?