Documenti fondamentali
279528
Sigma-Aldrich
1,3-Diiminoisoindoline
97%
Sinonimo/i:
1,3-Isoindolinediimine, Phthalimide diimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Beilstein:
118477
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
~197 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N=C1NC(=N)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
RZVCEPSDYHAHLX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sergey M Borisov et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(2), 366-374 (2010-02-27)
A new class of oxygen indicators is described. Platinum(II) and palladium(II) complexes of azatetrabenzoporphyrins occupy an intermediate position between tetrabenzoporphyrins and phthalocyanines and combine features of both. The new dyes are excitable in the red part of the spectrum and
Nathan J Yutronkie et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(8) (2019-04-27)
Efficient synthesis of silicon phthalocyanines (SiPc) eliminating the strenuous reaction conditions and hazardous reagents required by classical methods is described. Implementation into organic thin-film transistors (OTFTs) affords average electron field-effect mobility of 3.1 × 10-3 cm2 V-1 s-1 and threshold