278971
Diphenyl N-cyanocarbonimidate
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
N#C\N=C(/Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-11-16-14(17-12-7-3-1-4-8-12)18-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H
SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Applicazioni
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of:
- N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines
- cyanoguanidine derivatives
- oxadiazoles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Molecules (Basel, Switzerland), 18(11), 14186-14202 (2013-11-20)
Premedication with a combination of histamine H₁ receptor (H₁R) and H₂ receptor (H₂R) antagonists has been suggested as a prophylactic principle, for instance, in anaesthesia and surgery. Aiming at pharmacological hybrids combining H₁R and H₂R antagonistic activity, a series of
Tetrahedron Letters, 48, 2733-2733 (2007)
4H-3, 1-Benzoxazines, Their Salts and Dihydro Derivatives.(Review).
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 39(2), 137-155 (2003)