270369
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
HPLC grade, ≥99.9%
Sinonimo/i:
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
6.5 (vs air)
Tensione di vapore
5.5 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1256 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
47-48 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 231 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?