264067
Indium
wire, diam. 0.45-0.55 mm, 99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium element
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
wire
Resistività
8.37 μΩ-cm
Diametro
0.45-0.55 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?