Documenti fondamentali
251038
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
S-Benzylisothiourea hydrochloride, S-Benzylthiuronium chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SC(=NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.70
Beilstein:
3656719
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
177-179 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to very faintly yellow
Gruppo funzionale
amine
phenyl
thioether
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
S-benzylisothiourea analogs (2-benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride), as small-molecule inhibitors of indoleamine-2,3-dioxygenase, has been studied.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431