Documenti fondamentali
242691
Sigma-Aldrich
3-Iodoanisole
99%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.613 (lit.)
P. ebollizione
244-245 °C (lit.)
Densità
1.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
COc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Elaine Crosbie et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(6), 1832-1839 (2011-12-14)
Gaining a deeper understanding of the modus operandi of heterometallic lithium aluminate bases towards deprotonative metallation of substituted aromatic substrates, we have studied the reactions and their aftermath between our recently developed bis-amido base '(i)Bu(2)Al(μ-TMP)(2)Li'3 and 3-halogenated anisoles. Ortho-metallation of