238430
1-Bromo-2-propanol
technical grade, 70%, contains MgO as stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
70%
Forma fisica
liquid
contiene
MgO as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. eboll.
145-148 °C (lit.)
Densità
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Conformational isomerism of 1-bromo-2-propanol has been investigated by NMR spectroscopy.
Altre note
remainder 2-bromo-1-propanol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The journal of physical chemistry. A, 117(42), 10980-10984 (2013-10-25)
The conformational isomerism of 1-chloro- (1) and 1-bromo-2-propanol (2) was theoretically and spectroscopically (NMR) analyzed. Conformers with the X-C-C-O (X = Cl and Br) fragment in the gauche orientation were found to be strongly prevalent both in the gas phase