234249
Guanidine nitrate
98%
Sinonimo/i:
Guanidinium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Gruppo funzionale
amine
nitrate
Stringa SMILE
NC(N)=N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in ammonium nitrate explosive formulations and in various propellant applications including triple-base gun propellants
- to examine the vapor signatures of the nitrate salts of guanidine by isothermal thermogravimetric method
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?