Documenti fondamentali
232475
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
3,4-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.04
Beilstein:
638749
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
170 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1ccc(CC#N)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Dichlorophenylacetonitrile was used in the synthesis of:
  • SR 48968, a potent, competitive and selective non-peptide antagonist of the neurokinin A (NK2) receptor
  • tachykinin NK3 receptor antagonist SR 142801, (R)-N-[ 1-[3-[ 1-benzoyl-3-(3,4-dichlororphenyl)-3-piperidinyl]propyyl]-4-phenyl-4-piperidinyl-N-methyl acetamide
  • MDL 105,212, a non-peptide tachykinin receptor antagonist
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pharmacological profile and chemical synthesis of SR 48968, a non-peptide antagonist of the neurokinin A (NK2) receptor.
Emonds-Alt X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3(5), 925-930 (1993)
A practical and scalable synthesis of SR 142801, a tachykinin NK3 antagonist.
Chen HG, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(5), 555-560 (1997)
Identification and chemical synthesis of MDL 105,212, a non-peptide tachykinin antagonist with high affinity for NK1and NK2 receptors.
Burkholder TP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6(8), 951-956 (1996)