227897
Silver chromate
98%
Sinonimo/i:
Chromic acid, disilver(I)salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
98%
Stato
powder
Densità
5.625 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Cr.4O/q2*+1;;;;2*-1
OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?