Documenti fondamentali
218286
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D +17°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(+)-Dihydrocarvone (mixture of isomers) is a monoterpenoid compound, mainly used as a building block to prepare sesquiterpenes.
Applicazioni
The N-functionalization of dihydrocarvone forms imine derivatives, which are synthons for preparing N-heterocycles.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
N-functionalization of dihydrocarvone: Obtaining aminocyclohexane derivatives and their spectrometric study.
Kouznetsov VV and Stashenko EE.
Journal of the Chilean Chemical Society, 50(3), 559-563 (2005)
Hyo-Rim Lee et al.
Journal of economic entomology, 110(2), 552-557 (2017-02-07)
We evaluated the repellent activity of 12 Apiaceae plant essential oils and their components against male and female adult German cockroaches, Blattella germanica L., to find new natural repellents. Of all the plant essential oils tested, ajowan (Trachyspermum ammi Sprague)