218251
(1S)-(−)-Verbenone
94%
Sinonimo/i:
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
Saggio
94%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D −130°, c = 10 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
227-228 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
218251-10G | 4061838775412 |
218251-50G | 4061837392351 |
218251-5KG |