215082
trans-1,4-Dichloro-2-butene
technical grade, 85%, remainder predominantly cis isomer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
85%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
Punto di fusione
1-3 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis