Documenti fondamentali
213403
Sigma-Aldrich
N-Selectride®
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Sodium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Formula condensata:
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reducing agent
Reactant for:
  • Conjugate hydride reduction-initiated tandem cyclization reactions
  • Sereoselective nucleophilic addition reactions
Note legali
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)