209872
4-tert-Butyl-N,N-dimethylaniline
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
250-253 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H19N/c1-12(2,3)10-6-8-11(9-7-10)13(4)5/h6-9H,1-5H3
SJDILFZCXQHCRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?