Key Documents
206008
Sigma-Aldrich
Platinum, sulfided, on carbon
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, dry, matrix carbon, reduced support
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
dry
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Matrice
carbon, reduced support
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)