204676
Thulium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thulium
Stringa SMILE
O=[Tm]O[Tm]=O
InChI
1S/3O.2Tm
CWEYWFRFCUNVEY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.