Key Documents
203300
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate octahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium(3+) trisulfate octahydrate
About This Item
Formula condensata:
Gd2(SO4)3 · 8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
746.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium pyruvate ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
P2256
Sodium pyruvate