202142
Cesium bromide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cesium monobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
636 °C (lit.)
Densità
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- As a precursor to synthesize cesium lead bromide nanoparticles by the ultrasonic bath method.
- To fabricate inorganic perovskite material such as (CsPbBr3), for solar cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.