177342
3,5,N,N-Tetramethylaniline
97%
Sinonimo/i:
5-(Dimethylamino)-m-xylene, N,N-Dimethyl-sym.-xylidene
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
226-228 °C (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)11(3)4/h5-7H,1-4H3
NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?