171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
208 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.