Documenti fondamentali
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
Sinonimo/i:
tert-Nonanethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20S
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Arkema Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
171034-1L
171034-250ML4061838145185