16006
SP Brij® S2 MBAL
main component: diethylene glycol octadecyl ether
Sinonimo/i:
Brij® S2, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (2) stearyl ether
Descrizione
non-ionic
PM
358.60 g/mol
tecniche
protein quantification: suitable
Punto di fusione
44-45 °C (lit.)
HLB
4.9
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
microbiology
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?