Key Documents
157724
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-6-methylaniline
≥98%
Sinonimo/i:
3-Ethyl-2-aminotoluene, 6-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Beilstein:
2079468
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. eboll.
231 °C (lit.)
Punto di fusione
−33 °C (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Ethyl-6-methylaniline is metabolite of herbicides metolachlor, diuron, monuron and its degradation was assessed in laboratory experiments on microbiologically active and sterilized soils.
Applicazioni
2-Ethyl-6-methylaniline was used in the preparation of racemic esters of N-(2-ethyl-6-methylphenyl)alanine (NEMPA).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Resolution of< i> N</i>-(2-ethyl-6-methylphenyl) alanine via free and immobilized lipase from< i> Pseudomonas cepacia</i>.
Zheng L, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 38(3), 119-125 (2006)
A Barra Caracciolo et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 134(3), 525-534 (2004-12-29)
In this work the degradation of the herbicides metolachlor, diuron, monuron and of the metabolites 2-ethyl-6-methylaniline (EMA), and 3,4-dichloroaniline (DCA) was assessed in laboratory experiments on microbiologically active and sterilized soils. Their leaching potentials were calculated, using Gustafson's equation, by