15461
Boc-Met-OSu
Sinonimo/i:
Boc-L-methionine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in dioxane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
120-128 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6S/c1-14(2,3)21-13(20)15-9(7-8-23-4)12(19)22-16-10(17)5-6-11(16)18/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,15,20)/t9-/m0/s1
PCZJWSPKNYONIM-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?