153958
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
227-231 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydrazine
Stringa SMILE
Cl.NNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-Bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido [2,1- b]quinazoline-11-one.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)