148245
2-Methoxynaphthalene
99%
Sinonimo/i:
Methyl 2-naphthyl ether
Saggio
99%
P. eboll.
274 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Solubilità
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?