Documenti fondamentali
146706
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzil
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(4-methylphenyl)ethane-1,2-dione, p ,p ′-Dimethylbenzil, Bis(4-methylphenyl)ethanedione
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCOC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H14O2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J R de la Fuente et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 7(1), 27-35 (1992-01-01)
The pyrolyisis of di-tert-butyl peroxyoxalate in the presence of para-substituted benzaldehydes produces almost quantitatively the corresponding p,p'-disubstituted benzils. The formation of these products is accompanied by chemiluminescence arising from excited triplets. From the quantum yield of excited triplet generation and