Documenti fondamentali
141682
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Thienylacetonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.18
Beilstein:
106960
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. eboll.
115-120 °C/22 mmHg (lit.)
235-238 °C (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CCc1cccs1
InChI
1S/C6H5NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3H2
CLSHQIDDCJTHAJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Thiopheneacetonitrile was used as reagent during the synthesis of monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hye-Seon Shin et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(11), 6324-6331 (2012-10-31)
Monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres were facilely prepared through the reduction of gold precursor, AuCl₄⁻, by 2-thiopheneacetonitrile in an aqueous solution. Concomitantly, 2-thiopheneacetonitrile polymerized during this redox process. As a result, Au nanoparticle was encapsulated by conductive polymer shell to afford