13900
O-Benzyl-L-serine
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +21±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
~227 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?