137766
Diethyl oxalpropionate
≥95%
Sinonimo/i:
Diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate, Methyloxo-butanedioic acid diethyl ester, NSC 33946
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
138 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of anticancer and antiviral agents
- Oxidation by organohypervalent iodine reagent
- Synthesis of monomers for preparation of functional polyesters
- Synthesis of calpain inhibitors
- Preparation of human A2A receptor antagonists
- Structural studies of dihydropteroate synthase inhibitors
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?