Documenti fondamentali
136468
Sigma-Aldrich
4′-Piperazinoacetophenone
94%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
94%
Stato
solid
Punto di fusione
107-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
4′-Piperazinoacetophenone was used as sensitizer-linked amine to study the triplet-triplet energy transfer from cation to anion in crystalline salts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cation to anion triplet-triplet energy transfer in crystalline organic salts.
Gamlin JN, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6037-6040 (1996)