136298
3,3-Diphenylpropylamine
97%
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup