Documenti fondamentali
132683
Sigma-Aldrich
2-Bromostyrene
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Sinonimo/i:
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.05
Beilstein:
2323537
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.592 (lit.)
P. eboll.
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Styrene ReagentPlus®, contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Sigma-Aldrich
S4972
Styrene