131482
4-Phenylthiosemicarbazide
99%
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydrazine
thiourea
Stringa SMILE
NNC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3S/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
KKIGUVBJOHCXSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?