Documenti fondamentali
124400
Sigma-Aldrich
Vinyl pivalate
contains hydroquinone as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
Vinyl trimethylacetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCO2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
hydroquinone as inhibitor
5-30 ppm Hydroquinone (HQ) as inhibitor
~10 ppm Hydroquinone as inhibitor (CAS 123-31-9)
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
110 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show