118303
1,9-Decadiene
97%
Sinonimo/i:
Deca-1,9-diene
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Densità
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
C=CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?