10913
Methyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
ACM, 3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
536 °F
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 2 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?