Documenti fondamentali
10898
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Sinonimo/i:
AC-benzyl, Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Beilstein:
2049615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥96% (GC)
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (GC)
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzyl acetoacetate undergoes asymmetric bioreduction to form benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate in the presence of Candida schatavii strain MY 1831.
Altre note
prices for bulk quantities on request
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric bioreduction of benzyl acetoacetate to its corresponding alcohol, benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate by the yeast Candida schatavii strain 1831.
Chartrain M, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 82(5), 507-508 (1996)