105171
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
98%
Sinonimo/i:
N-Des(4-chlorobenzoyl)indomethacin, NSC 97026, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?