Key Documents
V900891
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
Type I, for general use, Vetec, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Activité spécifique
≥125 CDU/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type I has the original balance of collagenase, caseinase, clostripain, and tryptic activities, and is suggested for epithelial, liver, lung and adrenal primary cell isolations.
Actions biochimiques/physiologiques
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Qualité
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaowu Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 731609-731609 (2021-11-23)
The incidence of cardiovascular diseases was significantly increased in postmenopausal women. The protection of estrogen in the cardiovascular system has been further reported for decades. Although menopausal hormone therapy has been used in many clinical trials, the debatable results indicate
Mingle Dou et al.
The Journal of biological chemistry, 295(15), 4937-4949 (2020-03-11)
Mammalian skeletal muscles comprise different types of muscle fibers, and this muscle fiber heterogeneity is generally characterized by the expression of myosin heavy chain (MyHC) isoforms. A switch in MyHC expression leads to muscle fiber-type transition under various physiological and
Haijian Cai et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 80(1), 95-109 (2022-05-06)
Dihydroartemisinin (DHA) is an active form of artemisinin extracted from the traditional Chinese medicine Artemisia annua , which is used to treat malaria. Previous studies have shown that DHA has a therapeutic effect on pulmonary hypertension (PH), but its specific
Bing Zhang et al.
Cell death & disease, 10(7), 520-520 (2019-07-10)
C1q-tumor necrosis factor-related protein-3 (CTRP3) is an adipokine, which exerts protective function in ischemic or diabetic heart injury. However, the role of CTRP3 in cardiac hypertrophy remains unclear. The aim of this study was to investigate the pharmacological effects of
Bing Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9187065-9187065 (2021-01-12)
Mitochondrial unfolding protein response (UPRmt) effectively resists the pathological cardiac hypertrophy and improves the mitochondrial function. However, the specific activation mechanism and drugs that can effectively activate UPRmt in the cardiac muscle are yet to be elucidated. The aim of