V800450
Zinc oxide
LR, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
powder
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.05%
Chaîne SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Clé InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable