V800281
Acide nitrique
AR, 69-72%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Forme
liquid
Concentration
69-72%
Couleur
colorless
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
pb
120.5 °C (lit.)
Densité
1.4 g/cm3
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable